3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 58 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094317
Núm. CAS: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1,II