3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 335 EUR
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094319
Núm. CAS: 518070-23-0