4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 0 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094323
Núm. CAS: 222978-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III