Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Undecafluorocyclohexanecarbonyl fluoride, (Fluorocarbonyl)perfluorocyclohexane
PC5932E-10G PC5932E-50G
APOSPC5932E-10GEA 21.9 EUR
APOSPC5932E-10G APOSPC5932E-50G
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride
Formula: C₇F₁₂O
MW: 328,055 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236697
Núm. CAS: 6588-63-2
UN: 3265
ADR: 8,II