2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094326
Núm. CAS: 252004-38-9