3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 50.9 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
MW: 170,131 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00467355
Núm. CAS: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III