3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 132 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094334
Núm. CAS: 519059-03-1