4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 638 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094335
Núm. CAS: 519059-04-2