(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 0 EUR
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779102
Núm. CAS: 1212332-00-7