1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5969O-100G PC5969O-25G PC5969O-5G
APOSPC5969O-100GEA 683 EUR
APOSPC5969O-100G APOSPC5969O-25G APOSPC5969O-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Formula: C₁₅H₇F₂₁O₂
MW: 618,181 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C (4 mm Hg)
Pto. de fusión: 48…53 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236108
Núm. CAS: 17741-60-5
EINECS: 241-732-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III