1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-yl 2-methylprop-2-enoate, 2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl methacrylate
PC5969P-1G PC5969P-5G
APOSPC5969P-1GEA 58 EUR
APOSPC5969P-1G APOSPC5969P-5G
1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate
Formula: C₁₆H₉F₂₁O₂
MW: 632,208 g/mol
Pto. Ebullición: 95…100 °C (0,1 mm Hg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236095
Núm. CAS: 2144-54-9
EINECS: 218-408-4