1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 236 EUR
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Formula: C₈H₂F₁₃I
MW: 471,985 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094337
Núm. CAS: 150223-14-6