1H-Perfluorooct-1-yne
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yne
PC5985-1G PC5985-5G
APOSPC5985-1GEA 104 EUR
APOSPC5985-1G APOSPC5985-5G
1H-Perfluorooct-1-yne
1H-Perfluorooct-1-yne
Formula: C₈HF₁₃
MW: 344,073 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042347
Núm. CAS: 55756-24-6