4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine
PC5989-1G PC5989-250MG
APOSPC5989-1GEA 185 EUR
APOSPC5989-1G APOSPC5989-250MG
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine
Contains up to 15% 2-Amino-5-chloro-4,6-difluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClF₂N₃
MW: 165,529 g/mol
Pto. de fusión: 158…164 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13563124
Núm. CAS: 27078-72-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III