Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ethyl ester
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204341
Núm. CAS: 137521-81-4