4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 405 EUR
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059128
Núm. CAS: 1159512-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III