4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 132 EUR
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026483
Núm. CAS: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III