4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 5-(Aminomethyl)-2-bromobenzotrifluoride
PC6027-1G
PC6027-250MG
PC6027-5G
APOSPC6027-1GEA
212
EUR
APOSPC6027-1G
APOSPC6027-250MG
APOSPC6027-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₇BrF₃N MW: 254,047 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12026484 Núm. CAS: 1159512-70-5 UN: 2735 ADR: 8,III |