3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6035-1G PC6035-5G PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA 0 EUR
APOSPC6035-1G APOSPC6035-5G APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115920
Núm. CAS: 886498-79-9