2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine

Proveedor: Apollo Scientific

PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₈F₃NO
MW: 239,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07692289
Núm. CAS: 105626-77-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR