Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 125 EUR
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO₃
MW: 311,256 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05669605
Núm. CAS: 866154-36-1