2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6058-1G PC6058-25G PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6058-1G APOSPC6058-25G APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Formula: C₁₂H₁₁FN₂
Pto. de fusión: 73…75 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10567164
Núm. CAS: 28898-03-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III