3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 132 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO₂S
MW: 199,202 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922838
Núm. CAS: 185946-05-8