6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 147 EUR
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formula: C₆HF₁₁
MW: 282,055 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C (760 mm Hg)
Densidad: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156093
Núm. CAS: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3,III