1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexadecane
PC6086B-5G PC6086B-1G
APOSPC6086B-5GEA 89.9 EUR
APOSPC6086B-5G APOSPC6086B-1G
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
1-(Perfluorohex-1-yl)decane
Formula: C₁₆H₂₁F₁₃
MW: 460,317 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C (3 mm Hg)
Densidad: 1,291 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236704
Núm. CAS: 147492-59-9