1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 799 EUR
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formula: C₈H₅F₁₃
MW: 348,105 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Densidad: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236705
Núm. CAS: 80793-17-5