3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6088D-1G PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA 116 EUR
APOSPC6088D-1G APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Formula: C₉H₆F₁₃IO
Pto. Ebullición: 90 °C (1,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236070
Núm. CAS: 38550-44-6