11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6088T-10G PC6088T-1G PC6088T-5G
APOSPC6088T-10GEA 800 EUR
APOSPC6088T-10G APOSPC6088T-1G APOSPC6088T-5G
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Formula: C₁₇H₂₃F₁₃O
Pto. Ebullición: 110…115 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236706
Núm. CAS: 134052-01-0