Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 157 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10567166
Núm. CAS: 887574-32-5