4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC6108-1G
PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA
77
EUR
APOSPC6108-1G
APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula:
C₉H₆F₃NO Pto. Ebullición: 190…191 °C Densidad: 1,288 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 79 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03427212 Núm. CAS: 51903-64-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |