1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 118 EUR
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formula: C₁₁H₅F₁₉O
MW: 514,126 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (7 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198022
Núm. CAS: 31200-98-3