5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 52.2 EUR
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃NO₂S
Pto. de fusión: 141…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12807191
Núm. CAS: 252561-92-5