N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6126-1G PC6126-5G
APOSPC6126-1GEA 139 EUR
APOSPC6126-1G APOSPC6126-5G
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Formula: C₄H₆F₃N
MW: 125,092 g/mol
Pto. Ebullición: 73…74 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777214
Núm. CAS: 80395-37-5
UN: 1993
ADR: 3,III