5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094341
Núm. CAS: 180302-35-6
UN: 3265
ADR: 8 III