4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 115 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₆ClF₃N₂
MW: 234,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027451
Núm. CAS: 1211010-30-8