4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC6194-1G PC6194-250MG PC6194-5G
APOSPC6194-1GEA 263 EUR
APOSPC6194-1G APOSPC6194-250MG APOSPC6194-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547943
Núm. CAS: 86988-50-3