4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC6195-1G PC6195-250MG PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA 192 EUR
APOSPC6195-1G APOSPC6195-250MG APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547944
Núm. CAS: 86988-49-0