4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 415 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Pto. de fusión: 171…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196930
Núm. CAS: 904311-38-2