Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tris(tridecafluorohex-1-yl)amine
PC6220G-1G PC6220G-5G
APOSPC6220G-1GEA 80 EUR
APOSPC6220G-1G APOSPC6220G-5G
Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Tris(perfluorohex-1-yl)amine
Formula: C₁₈F₃₉N
MW: 971,137 g/mol
Pto. Ebullición: 250…260 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042590
Núm. CAS: 432-08-6
UN: 3261
ADR: 8,III