2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 40.6 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Pto. de fusión: 85…87 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077582
Núm. CAS: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III