4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-4-fluorobenzo[b]furan-3-one, 4-Fluoro-2,3-dihydro-3-oxo-1-benzofuran, 4-Fluorocoumaran-3-one
PC6226-1G
PC6226-250MG
PC6226-5G
APOSPC6226-1GEA
556
EUR
APOSPC6226-1G
APOSPC6226-250MG
APOSPC6226-5G
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula:
C₈H₅FO₂ MW: 152.123 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12026471 Núm. CAS: 911826-36-3 |