3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Pto. de fusión: 117…118,4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09264555
Núm. CAS: 252561-34-5