4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 87 EUR
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253,089 g/mol
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855948
Núm. CAS: 648904-84-1