(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 800 EUR
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formula: C₁₀H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193051
Núm. CAS: 932395-40-9
UN: 1993
ADR: 3,III