2,3-Difluorostyrene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 0 EUR
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12827910
Núm. CAS: 1080636-91-4
UN: 1993
ADR: 3,II