2,5-Difluorostyrene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 232 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Pto. Ebullición: 56 °C (30 mm Hg)
Densidad: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142841
Núm. CAS: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III