3,4-Difluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 37.7 EUR
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09038471
Núm. CAS: 405-03-8
UN: 1993
ADR: 3,III