3,5-Difluorostyrene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 111 EUR
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461660
Núm. CAS: 182132-57-6
UN: 1993
ADR: 3,III