3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 244 EUR
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇FO₃S
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846869
Núm. CAS: 254878-95-0