2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 92.8 EUR
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026472
Núm. CAS: 1159512-58-9